主要文件
8.20873
Sigma-Aldrich
Sodium phenolate trihydrate
for synthesis
别名:
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NaO · 3H2O
分子量:
170.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
205-347-3
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
crystals
mp
56-61 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[O-]c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2