文件
8.20833
Sigma-Aldrich
二甲基硫
for synthesis
别名:
二甲基硫, 二甲硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2S
CAS号:
分子量:
62.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352113
酶委員會索引編號:
200-846-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
530 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
205 °C
效力
535 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-19.7 % (v/v)
bp
37 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
轉變溫度
flash point <-30 °C
溶解度
7.28 g/L
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI 密鑰
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 合成香精在斑马鱼饲养中的应用:该研究详述人工香精(包括二甲基硫醚)在斑马鱼水产养殖中的作用,特别是对鱼类的发育和福利有益。代表它的水产养殖应用前景(Conti et al., 2023)。
  • 硫肥对土豆口味的影响:研究磷硫混合施肥对马铃薯块茎味道的影响,说明二甲基硫等硫化物会影响农产品质量(Li et al., 2023)。
  • 二维片晶组装:二甲基硫等小分子用于亚稳定和稳定二维片晶的活性自组装,为新型材料工程方法提供参考(Liao et al., 2023)。
  • 增强挥发性风味物质:研究瞬时压差处理对青稞全粉挥发性风味物质的影响。说明通过先进的加工技术二甲基硫可提高食品风味(Chen et al., 2023)。
  • 在海洋生物地球化学循环中的作用:研究在巨藻生态系统中,真菌促进二甲基硫前体二甲基巯基丙酸内盐(DMSP)生产的作用,说明它在海洋生物地球化学循环中的重要性(Perkins et al., 2023)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.847 - 0.849
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-32.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-36 °C - closed cup