About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7N
CAS号:
分子量:
81.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-513-7
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
400 °C
效力
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8.5 % (v/v)
pH值
10.4 (10 °C, 10 g/L in H2O)
bp
111-113 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 16 °C
溶解度
13 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[n]1(cccc1)C
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
應用
- Systematic Assessment of the Catalytic Reactivity of Frustrated Lewis Pairs in CH Bond Activation: The article explores the FLP-catalyzed CH bond activation of 1-methylpyrrole, evaluating its catalytic performance (Y Guo, et al., 2023).
- Design of a Mesoionic Janus-type Dicarbene: Research on 1-methylpyrrole with 4-bromoacetophenone for potential applications in synthetic chemistry (JN Leung, HV Huynh, 2024).
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.909 - 0.910
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.909 - 0.910
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
60.8 °F
閃點(°C)
16 °C