文件
8.20818
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥98.0% (GC)
别名:
2-Methylpentane, iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
86.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
203-523-4
NACRES:
NA.22
product name
2-Methylpentane, for synthesis
蒸汽壓力
227 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
300 °C
expl. lim.
1.2-7.4 % (v/v)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-154 °C
轉變溫度
flash point -40 °C
溶解度
0.14 g/L
密度
0.65 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup