分析報告
含量(碘量法): ≥ 98.0 %(a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 151 °C
熔化范围(上限值): ≤ 154 °C
鉴定(IR):通过测试
熔化范围(下限值): ≥ 151 °C
熔化范围(上限值): ≤ 154 °C
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3