About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6OH
CAS号:
分子量:
116.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-897-9
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
0.5 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
350 °C
效能
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9 % (v/v)
沸点
176 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
转变温度
flash point 78 °C
溶解性
1 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCCCCCCC
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
168.8 °F - closed cup
闪点(°C)
76 °C - closed cup