Key Documents
8.20555
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
for synthesis
别名:
Hexyl acetate, Acetic acid hexyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16O2
CAS号:
分子量:
144.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
205-572-7
蒸汽壓力
5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
36100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
171.5 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
轉變溫度
flash point 56 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
132.8 °F
閃點(°C)
56 °C