文件
8.20447
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
别名:
2,3-Dichlorophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,3-(Cl)2C6H3OH
CAS号:
分子量:
163.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
209-399-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
bp
206 °C/1013 hPa
mp
57-60 °C
轉變溫度
flash point 115 °C
密度
1.40 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
InChI 密鑰
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
應用
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
239.0 °F - closed cup
閃點(°C)
115 °C - closed cup