主要文件
8.20233
Sigma-Aldrich
Sodium barbiturate
≥97%
别名:
Sodium barbiturate, Malonylurea natrium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3N2NaO3
CAS号:
分子量:
150.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
224-507-3
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97%
表单
powder
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[N-]1C(=O)NC(=O)CC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
一般描述
for synthesis
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3