主要文件
8.20196
Sigma-Aldrich
METHYL BROMOACETATE
FOR SYNTHESIS
别名:
METHYL BROMOACETATE, Bromoacetic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5BrO2
CAS号:
分子量:
152.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
202-499-2
蒸汽壓力
18 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
bp
144-146 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 64 °C
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI 密鑰
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.653 - 1.658
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup