主要文件
8.20193
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
for synthesis
别名:
Cyanogen bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
105.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
208-051-2
NACRES:
NA.22
蒸汽压
113 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
crystals
沸点
61-62 °C/1013 hPa
mp
52 °C
密度
2.015 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
Cyanogen bromide for synthesis. CAS 506-68-3, chemical formula BrCN.
分析说明
Assay (iodometric)≥ 96.0 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 65 °C - closed cup