主要文件
8.20159
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
for synthesis
别名:
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(ClCH2CH2)2NH2Cl
CAS号:
分子量:
178.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
212-479-5
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
效能
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
212-215 °C (decomposition)
溶解性
>100 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].ClCC[N+H2]CCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
InChI key
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No information available.
闪点(°C)
No information available.