主要文件
8.20155
Sigma-Aldrich
2-Biphenylylamine
for synthesis
别名:
2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4-2-(NH2)
CAS号:
分子量:
169.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
201-990-9
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
自燃温度
461 °C
效能
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
298-300 °C
mp
46-48 °C
转变温度
flash point 153 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
307.4 °F - closed cup
闪点(°C)
153 °C - closed cup