自燃溫度
280 °C
效力
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
4.0-4.1 (20 °C, 0.8 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
溶解度
0.84 g/L
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
280 °C