文件
8.20071
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
for synthesis
别名:
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7N3O2
CAS号:
分子量:
177.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
208-309-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
318-320 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI 密鑰
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1