蒸汽壓力
1.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
300 °C
效力
2413 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
261-263 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 136 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](OC)(OC)(OC)CCCNCCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H22N2O3Si.ClH/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9;/h10H,4-9H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
SZBIXNNLIKDOEJ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
- 环氧树脂增强:研究氨基硅烷偶联剂(包括AEAPTMS)对交联环氧树脂热机械性能的影响,说明工业应用中材料性能的改进(Tang et al., 2018)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.016 - 1.024
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.016 - 1.024
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
respiratory tract irritation
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
276.8 °F - closed cup
閃點(°C)
136 °C - closed cup