主要文件
8.18818
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
for synthesis
别名:
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H16O3SSi
CAS号:
分子量:
196.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
224-588-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.2 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
235 °C
效能
774 mg/kg LD50, oral (Rat)
2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
213-215 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
转变温度
flash point 85 °C
密度
1.05 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](OC)(OC)(OC)CCCS
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96 °C - closed cup