About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7COCH3
CAS号:
分子量:
156.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
211-752-6
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
mp
3 °C
转变温度
flash point 86 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(CCCCCCCC)C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
186.8 °F - closed cup
闪点(°C)
86 °C - closed cup