主要文件
8.18775
Sigma-Aldrich
Ethyl palmitate
for synthesis
别名:
Ethyl palmitate, Palmitic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)14COOC2H5
CAS号:
分子量:
284.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
211-064-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
solid
沸点
192-194 °C/13 hPa
mp
23-26 °C
转变温度
flash point 164 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 24 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3