主要文件
8.18736
Sigma-Aldrich
Methyl pivalate
for synthesis
别名:
Methyl pivalate, Pivalic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCOOCH3
CAS号:
分子量:
116.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
209-959-1
蒸汽压
65 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
效能
1563 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
沸点
100-102 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
转变温度
flash point 6 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
InChI key
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.875
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
42.8 °F
闪点(°C)
6 °C