About This Item
线性分子式:
CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
CAS号:
分子量:
154.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-134-4
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
0.10 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
235 °C
效能
2790 mg/kg LD50, oral (Rat)
5610 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-5.2 % (v/v)
pH值(酸碱度)
4.5 (25 °C, 1.45 g/L in H2O)
转变温度
flash point 79 °C
溶解性
1.45 g/L
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(CCC=C(C)C)(C)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup