主要文件
8.18568
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid
for synthesis
别名:
Undecanoic acid, 1-Decanecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9COOH
CAS号:
分子量:
186.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-964-2
品質等級
形狀
solid
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
284 °C/1013 hPa
mp
26-29 °C
轉變溫度
flash point >112 °C
溶解度
insoluble 0.05 g/L
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
233.6 °F
閃點(°C)
> 112 °C