About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O2
CAS号:
分子量:
100.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
209-984-8
NACRES:
NA.22
蒸汽压
28.5 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.5% (GC)
自燃温度
265 °C
效能
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-10.9 % (v/v)
pH值(酸碱度)
4 ( in H2O)
mp
-52 °C
转变温度
flash point 18 °C
溶解性
60 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(CC)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI key
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.966
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.966
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
66.2 °F - open cup
闪点(°C)
19 °C - open cup