主要文件
8.18405
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-α-蒎烯
for synthesis
别名:
(1S)-(-)-α-蒎烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
EC索引号:
232-077-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
5 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
255 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
反应适用性
reagent type: reductant
mp
-62 °C
转变温度
flash point 32 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 95.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.855 - 0.860
比旋光度 [α²0/D(未稀释):-30.0 - -25.0 °
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
88.3 °F
闪点(°C)
31.3 °C