About This Item
经验公式(希尔记法):
H3K5O18S4
CAS号:
分子量:
614.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
274-778-7
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
表单
powder
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reagent type: oxidant
pH值(酸碱度)
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
soluble 250-300 g/L
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
分析说明
含量测定(碘量滴定法):43.0 - 47.0 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1