自燃溫度
480 °C
效力
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
217-220 °C
轉變溫度
flash point 240 °C
溶解度
30 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
InChI 密鑰
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3