主要文件
8.18253
Sigma-Aldrich
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate
for synthesis
别名:
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid trimethyl ester, Tricarballylic acid trimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OOCCH2CH(COOCH3)CH2COOCH3
CAS号:
分子量:
218.20
UNSPSC代码:
12352108
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
沸点
130-135 °C/13 hPa
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-13-7(10)4-6(9(12)15-3)5-8(11)14-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
IXINWTSBOAMACD-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.182 - 1.184
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3