主要文件
8.18214
Sigma-Aldrich
1,3-二甲基四氢-2(1H)-嘧啶酮
for synthesis
别名:
1,3-二甲基四氢-2(1H)-嘧啶酮, DMPU二甲基丙烯脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N2O
CAS号:
分子量:
128.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
230-625-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.5 hPa ( 57 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
255 °C
效能
1770 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-9.3 % (v/v)
pH值(酸碱度)
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
247 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
转变温度
flash point 121 °C
密度
1.064 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1(CCCN(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChI key
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.062 - 1.066
鉴定(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
249.8 °F - closed cup
闪点(°C)
121 °C - closed cup