About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO
CAS号:
分子量:
99.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
250-045-7
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥93.0% (GC)
表单
liquid
沸点
99-100 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 1 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1=COCC1(C)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2)3-7-4-6-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
33.8 °F
闪点(°C)
1 °C