主要文件
8.18054
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine selenide
for synthesis
别名:
Triphenylphosphine selenide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3PSe
CAS号:
分子量:
341.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
223-406-1
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
crystals
mp
186-189 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Se-][P+](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15PSe/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
ZFVJLNKVUKIPPI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Purity (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 186 - 189 °C
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3