主要文件
8.17074
SAFC
丁基羟基甲苯
E 321
制药生产
别名:
丁基羟基甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24O
CAS号:
分子量:
220.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
E编号:
E321
EC索引号:
204-881-4
蒸汽压
0.02 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
solid
自燃温度
345 °C
沸点
265 °C/1013 hPa
mp
69-70 °C
转变温度
flash point 127 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
应用
pharma/biopharma processes
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
应用
丁羟甲苯是一种抗氧化剂,常用作食品的防腐添加剂。
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
260.6 °F - open cup
闪点(°C)
127 °C - open cup