主要文件
8.16116
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
for synthesis
别名:
3-Chlorobenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9ClO
CAS号:
分子量:
216.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
213-809-0
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
mp
82-84 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI key
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3