主要文件
8.16016
Sigma-Aldrich
L-谷氨酰胺
for synthesis
别名:
(S)-2,5-二氨基-5-氧代戊酸, L-谷氨酸-5-酰胺, 左谷酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723797
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
EC索引号:
200-292-1
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
效能
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
100 g/L
密度
1.47 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
640 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
L-谷氨酰胺是一种必需氨基酸,作为细胞培养过程中主要的能量来源而成为培养基的重要组分。L-谷氨酰胺在干粉及冷冻溶液的状态下极为稳定。然而,L-谷氨酰胺在液体培养基或储存溶液中均会相对较快的降解。最佳的细胞表现通常需要在使用前向培养基中添加L-谷氨酰胺补充剂。
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +31.5 - +33.0 °
Identity (IR): passes test
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1