主要文件
8.16006
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Valine
for synthesis
别名:
(S)-(+)-Valine, Val
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2
CAS号:
分子量:
117.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
EC索引号:
200-773-6
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
溶解性
85 g/L
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1