主要文件
8.14924
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
for synthesis
别名:
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O8
CAS号:
分子量:
234.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
216-938-0
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
powder
效能
1720 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
187-190 °C
溶解性
118 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)C(C(CC(=O)O)C(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3