主要文件
8.14764
Sigma-Aldrich
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
for synthesis
别名:
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7N5O · xH2SO4
CAS号:
分子量:
141.13 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
254-393-0
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
效能
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2-3 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
350 °C
溶解性
2 g/L
堆积密度
480 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])O.Nc1nc(c(c(n1)[O-])N)N
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)/p-2
InChI key
RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2