文件
8.14739
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperidine-2-ethanol
for synthesis
别名:
N-Methylpiperidine-2-ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl) 1-methylpiperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17NO
CAS号:
分子量:
143.23
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
208-554-7
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
效力
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
折射率
n20/D 1.48
pH值
11.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
轉變溫度
flash point 106 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H17NO/c1-9-6-3-2-4-8(9)5-7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
OVMRRCXDBKEQIU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.977
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
222.8 °F
閃點(°C)
106 °C