文件
8.14724
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
for synthesis
别名:
Isoamyl butyrate, Butyric acid (3-methylbutyl ester)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
158.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-380-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-73 °C
轉變溫度
flash point 59 °C
溶解度
0.5 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
138.2 °F
閃點(°C)
59 °C