文件
8.14723
Sigma-Aldrich
D(+)-葡萄糖醛酸钠盐一水合物
for synthesis
别名:
D(+)-葡萄糖醛酸钠盐一水合物, D-葡萄糖醛酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NaO7 · xH2O
分子量:
216.12 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
239-065-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
137-141 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h1-5,8-11H,(H,12,13);;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3+,4-,5-;;/m0../s1
InChI 密鑰
ICQRTPLATMRWJI-JLWXJWIASA-M
相关类别
分析報告
含量测定(HClO₄): ≥ 99.0 %
比旋光度 [α²0/D(水中c=2):+20.0 - +22.0 °
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3