主要文件
8.14715
Sigma-Aldrich
N-十二烷基肌氨酸钠盐
for synthesis
别名:
N-十二烷基肌氨酸钠盐, 十二烷基肌氨酸钠,月桂酰肌氨酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa
CAS号:
分子量:
293.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
205-281-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.02 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
powder
效能
2888 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
146 °C
转变温度
flash point 267 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].N(CC(=O)[O-])(C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
相关类别
应用
分析说明
含量测定(HClO₄): ≥ 95.0 %
水分(KF): ≤ 5.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
512.6 °F - closed cup
闪点(°C)
267 °C - closed cup