主要文件
8.14667
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) ethyl ether
for synthesis
别名:
(2-Bromoethyl) ethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br-CH2CH2-O-CH2CH3
CAS号:
分子量:
153.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
209-763-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
沸点
125-127 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 21 °C
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrCCOCC
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.345 - 1.355
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
69.8 °F - closed cup
闪点(°C)
21 °C - closed cup