文件
8.14605
Sigma-Aldrich
Squalane
for synthesis
别名:
Hexamethyltetracosane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥92.0% (GC)
形狀
liquid
bp
350 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
轉變溫度
flash point 218 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
一般說明
for synthesis
應用
Squalane for synthesis. CAS 111-01-3, molar mass 422.81 g/mol.
儲存和穩定性
Store below +30°C.
分析報告
Assay (GC, area%):≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
424.4 °F - closed cup
閃點(°C)
218 °C - closed cup