主要文件
8.14513
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
for synthesis
别名:
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9ClO2
CAS号:
分子量:
124.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
223-982-4
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
效能
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5.6 (50 g/L in H2O)
转变温度
flash point 72 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI key
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
161.6 °F - closed cup
闪点(°C)
72 °C - closed cup