主要文件
8.14440
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
for synthesis
别名:
3-Phenylpropyl acetate, Hydroxycinnamyl acetate, ß-Phenylpropyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
204-569-8
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
自燃温度
445 °C
效能
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
245 °C
转变温度
flash point 130 °C
溶解性
0.69 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CCCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI key
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup