文件
8.14222
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
(30-35% solution in methanol) for synthesis
别名:
Potassium methoxid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
36 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
415 °C (DIN 51794)
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH值
11 ( in H2O)
bp
93.5 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
轉變溫度
flash point 29.7 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay (acidimetric): 30.0 - 35.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
85.5 °F
閃點(°C)
29.7 °C