主要文件
8.14173
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
for synthesis
别名:
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
NACRES:
NA.05
蒸汽压
<1 Pa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
210 °C (DIN 51794)
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.5 % (v/v)
运动粘度
7.8 cSt(20 °C)
沸点
241 °C
mp
-23 °C
转变温度
flash point 135 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
应用
Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis. CAS 24991-55-7, chemical formula CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
分析说明
Hydroxyl value: ≤ 30
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
275.0 °F
闪点(°C)
135 °C