主要文件
8.14136
Sigma-Aldrich
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane
for synthesis
别名:
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane, 3-Nitropropionaldehyde ethylene glycol acetal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO4
CAS号:
分子量:
147.13
UNSPSC代码:
12352102
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
沸点
88-90 °C/1 hPa
密度
1.25 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.245 - 1.247
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3