主要文件
8.10953
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22
for synthesis
别名:
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H26N2O4
CAS号:
分子量:
262.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
245-965-0
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
效能
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
112-115 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+H2]1CCOCCOCC[N+H2]CCOCCOCC1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
InChI key
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
应用
Kryptofix® 22 for synthesis. CAS 23978-55-4, molar mass 262.35 g/mol.
分析说明
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
法律信息
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2