主要文件
8.10646
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 221
for synthesis
别名:
Kryptofix® 221
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H32N2O5
CAS号:
分子量:
332.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
250-592-1
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
反应适用性
reagent type: reductant
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N21CCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
InChI key
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
应用
合成级 Kryptofix® 221。CAS 号 31364-42-8,摩尔质量 332.43 g/mol。
分析说明
纯度 (GC): ≥ 98
同一性(红外光谱):通过测试
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.107 -61.0 %
水(根据Karl Fischer) ≤ 0.5
法律信息
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup