About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)3NH2
CAS号:
分子量:
74.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-702-7
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽壓力
<10 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
350 °C
效力
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.8-15.2 % (v/v)
pH值
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
137-140 °C/1013 mbar
mp
-12 °C
轉變溫度
flash point 50 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
InChI 密鑰
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.886 - 0.888
水(K. F.): ≤ 0.50 %
鉴定(IR):通过测试
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.886 - 0.888
水(K. F.): ≤ 0.50 %
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
122.0 °F
閃點(°C)
50 °C